化驗
≥97.0% (NT)
≥97.0%
形狀
solid
品質
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤3% water
mp
189-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[N-]1N(C=[N+](c2ccccc2)\C1=N\c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N4/c1-4-10-17(11-5-1)21-20-22-24(19-14-8-3-9-15-19)16-23(20)18-12-6-2-7-13-18/h1-16H
InChI 密鑰
CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于硝酸盐和高氯酸盐的分光光度测定
其他說明
阴离子的沉淀试剂;用不同分光光度法检测硝酸盐和高氯酸盐的试剂;用于检测痕量金的试剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 276, 380-380 (1975)
Mikrochimica Acta, 476-476 (1971)
Mikrochimica Acta, 2, 75-75 (1976)
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 24, 439-439 (1979)
Mikrochimica Acta, 758-758 (1972)