certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 20 °C
應用
environmental
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
包裝
推薦產品
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
100 °C
客戶也查看了
條款
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)