Merck
全部照片(4)
Key Documents
72017
Supelco
四 [3,5-双(三氟甲基)苯基] 硼酸钠
Selectophore
同義詞:
NaBARF, 四[3,5-双(三氟甲基)苯基]硼酸钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H12BF24Na
CAS號碼:
分子量::
886.20
Beilstein:
5474788
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
化驗
≥95.0% (based on Na and calc. on dry substance, AAS)
形狀
powder
SMILES 字串
[Na+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
InChI 密鑰
LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
四 [3,5-双(三氟甲基)苯基] 硼酸钠是一种亲脂性离子,不溶于水。它的抗酸性和抗氧化剂性也很强。 它可以用三氟化硼和 3,5-二(三氟甲基)苯基碘化镁为主要成分制备。
若要了解更多信息,请访问传感器应用程序门户
應用
采用四 [3,5-双(三氟甲基)苯基] 硼酸钠制备聚丙烯酸正丁酯离子选择性膜。
包裝
无底玻璃瓶。内容物在插入的熔锥内。
分析報告
含 1-5% 的水分
其他說明
溶剂聚合膜电极和光电二极管的亲脂性添加剂;用于阳离子萃取的高亲脂性四苯基硼酸酯类似物;阴离子相转移催化剂
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
W.E. Morf
Analytical Chemistry, 62, 738-738 (1990)
H. Nishada et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57, 2600-2600 (1984)
Y. Shiraki et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 3041-3041 (1985)
H. Iwamoto et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4703-4703 (1983)
Method of achieving desired potentiometric responses of polyacrylate-based ion-selective membranes.
Michalska, Agata, Krystyna Pyrzyn'ska, and Krzysztof Maksymiuk.
Analytical Chemistry, 80.10, 3921-3924 (2008)