重要文件
69391
Supelco
6-甲基香豆素
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8O2
CAS號碼:
分子量::
160.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
bp
303 °C/725 mmHg (lit.)
mp
73-76 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
Cc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(11)12-9/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)