重要文件
68706
Supelco
全氟十三酸
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F3C(CF2)11CO2H
CAS號碼:
分子量::
664.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
112-123 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C13HF25O2/c14-2(15,1(39)40)3(16,17)4(18,19)5(20,21)6(22,23)7(24,25)8(26,27)9(28,29)10(30,31)11(32,33)12(34,35)13(36,37)38/h(H,39,40)
InChI 密鑰
LVDGGZAZAYHXEY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)