重要文件
68450
Supelco
2-甲基-1-戊烯
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2C(CH3)=CH2
CAS號碼:
分子量::
84.16
Beilstein:
1340499
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽壓力
325 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
572 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
bp
62 °C (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
密度
0.682 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
petroleum
格式
neat
SMILES 字串
CCCC(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
InChI 密鑰
WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2-甲基-1-戊烯是一种属于挥发性有机化合物类的烃。
應用
2-甲基-1-戊烯可作为分析参考标准品用于通过气相色谱技术对呼吸样品中的分析物进行定量。
有关适用仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-16.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-27 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The analysis of healthy volunteers' exhaled breath by the use of solid-phase microextraction and GC-MS
Ligor T, et al.
Journal of Breath Research, 2(4), 527-536 (2008)