文件
67309
Millipore
Kovac 吲哚试剂
suitable for microbiology
同義詞:
对二甲氨基苯甲醛 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11NO
CAS號碼:
分子量::
149.19
Beilstein:
4132845
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41171621
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 16654:2001
品質等級
產品線
BioChemika
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
4-(dimethlyamino)benzaldehyde, 50 g/L
hydrochloric acid, 240 g/L
isoamylic alcohol, 710 g/L
技術
microbe id | specific enzyme detection: suitable
應用
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI 密鑰
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
通过混合二甲氨基苯甲醛、异戊醇和浓盐酸,可以制备Kovac试剂。为了鉴定微生物,利用色氨酸底物生成吲哚是一种实用的诊断工具。吲哚产生是鉴定大肠杆菌的关键试验。孵育后,添加试剂将有助于确定是否已产生吲哚。当与吲哚反应时,试剂变红。
應用
Kovac试剂可用于斑点实验,通过用试剂饱和滤纸来测定吲哚。它也可以用于初始斑点实验以测定吲哚,然后通过分光光度测定法和HPLC-UV/Vis-MS/MS方法进行定量。
在有氧的情况下,某些细菌(如大肠杆菌)能够将色氨酸分解为吲哚和α-氨基丙酸。该试剂可用于检测吲哚并鉴定吲哚阳性和吲哚阴性的微生物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F
閃點(°C)
43 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援