重要文件
63086
Supelco
镁离子载体 III
Selectophore, function tested
同義詞:
ETH 4030, N,N′′-亚辛基双(N′-庚基-N′-甲基丙二酰胺)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H58N4O4
CAS號碼:
分子量::
538.81
Beilstein:
6016307
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
品質
function tested
SMILES 字串
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C30H58N4O4/c1-5-7-9-15-19-23-33(3)29(37)25-27(35)31-21-17-13-11-12-14-18-22-32-28(36)26-30(38)34(4)24-20-16-10-8-6-2/h5-26H2,1-4H3,(H,31,35)(H,32,36)
InChI 密鑰
MXMJPDBVBJZBCA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
應用
Selected application examples
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
用于制作溶剂聚合膜电极,以测定血清中的 Mg2+ 活性
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A. Muller et al.
Mikrochimica Acta, III, 283-283 (1988)
M. Mai-Zurawska et al.
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)