重要文件
60738
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 220-440 mesh
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352309
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
產品名稱
硅胶, high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
等級
high-purity grade
品質等級
描述
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
形狀
powder or crystals
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
技術
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g
基質
Silica
基質活性組
silica
粒徑
220-440 mesh
35-75 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
硅胶是胶体二氧化硅的刚性三维网络。它专门用作齐格勒-纳塔催化剂中活性钛(III)中心的载体材料。硅胶允许受控的碎裂,导致形成具有窄粒度分布和高堆积密度的均匀聚合物颗粒。硅胶分类如下:
a.水凝胶 - 孔内充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶 - 通过超临界萃取除去的溶剂
應用
硅胶可用于单壁碳纳米管的简单过滤分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 6
1 of 6
Christopher A Dyke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(12), 4497-4509 (2005-03-24)
In this report, procedures are discussed for the enrichment of single-walled carbon nanotube (SWNT) types by simple filtration of the functionalized SWNTs through silica gel. This separation uses nanotube sidewall functionalization employing two different strategies. In the first approach, a
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)