重要文件
59678
Supelco
磷酸钾二元 二元
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
同義詞:
磷酸二钾, 磷酸氢二钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2HPO4
CAS號碼:
分子量::
174.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NB.21
化驗
99.0-101.0% (T)
形狀
powder or crystals
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
損耗
≤1.0% loss on drying
pH值
8.7-9.3
溶解度
H2O: 5%, clear, colorless
紫外吸收
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.12
λ: 250 nm Amax: ≤0.11
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES 字串
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 以UHPLC-MSMS同时分析畜牧产品中咪唑啉酮类除草剂方法的开发。: 磷酸氢二钾可用于开发UHPLC-MSMS方法,用于同时分析畜产品中的咪唑啉酮类除草剂,该方法提高了分析准确性和效率(Heo et al., 2022).
  • 以基于离子液体的双水相体系进行天然有机物疏水性的高通量评估方法: 本研究在双水相系统中使用磷酸氢二钾来评估天然有机物的疏水性,为环境科学方法论做出了贡献(Wang et al., 2021).
  • 利用水生植物修复模拟径流中的硝酸盐、铵和可溶性活性磷。: 该研究讨论了磷酸氢二钾与水生植物的结合使用,用于修复径流中的营养物污染,并重点介绍了其环境应用(Moore et al., 2016).
  • β-乳球蛋白稳定的纳米乳液——影响液滴尺寸和纳米乳液稳定性的配方和工艺因素。: 本文研究了磷酸氢二钾稳定乳球蛋白纳米乳剂的作用,强调了其对药物应用中配方和稳定性的影响(Ali et al., 2016).
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)