Key Documents
52993
Supelco
Isovaleryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
同義詞:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(trimethyl-d9) isovaleryl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12D9H14NO4
CAS號碼:
分子量::
254.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (TLC)
光學活性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0..1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C[C@@H](OC(CC(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)