重要文件
51885
Supelco
三-o-甲苯基磷酸酯
analytical standard
同義詞:
NSC 438, TOTP, 三-o-磷酸甲苯基酯, 磷酸三(2-甲基苯基)酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H21O4P
CAS號碼:
分子量::
368.36
Beilstein:
1892885
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.559-1.563
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=P(OC1=C(C)C=CC=C1)(OC2=C(C)C=CC=C2)OC3=CC=CC=C3C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-10-4-7-13-19(16)23-26(22,24-20-14-8-5-11-17(20)2)25-21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
InChI 密鑰
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
一般說明
三-O-甲苯基磷酸酯被归类为非卤代有机磷酸酯(OPE)。
應用
三-O-甲苯基磷酸酯可作为下列物质中测定三-O-甲苯基磷酸酯的分析参考标准品:
  • 地表水和废水样品,通过液相色谱与配有电喷雾电离(LC-ESI-MS / MS)的串联质谱联,在多反应监测(MRM)的检测模式下进行检测。
  • 人的头发和指甲,通过液-液萃取(LLE)和气相色谱-质谱(GC-MS)进行分析。
  • 室内空气、灰尘和窗户拭巾,通过GC-MS/MS进行测定。
  • 室外空气样品,通过配备ESI源和MRM检测功能的超高效液相色谱仪结合三重四极杆质谱(UPLC-QqQ-MS/MS)进行测定。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry direct injection analysis of organophosphorus flame retardants in Ontario surface water and wastewater effluent.
Hao C, et al.
Chemosphere, 191, 288-295 (2018)
Organophosphate esters flame retardants in the indoor environment.
Vykoukalova M, et al.
Environment International, 106, 97-104 (2017)
Towards a regional passive air sampling network and strategy for new POPs in the GRULAC region: Perspectives from the GAPS Network and first results for organophosphorus flame retardants.
Rauert C, et al.
The Science of the Total Environment, 573, 1294-1302 (2016)
Liang-Ying Liu et al.
Journal of chromatography. A, 1406, 251-257 (2015-07-01)
A method for the digestion, extraction, fractionation, and analysis of three classes of flame retardants, including 36 polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), 9 halogenated alternative flame retardants (AFRs), and 12 organophosphate esters (OPEs) in human hair and nail samples was developed.