重要文件
51578
Supelco
十七烷
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)15CH3
CAS號碼:
分子量::
240.47
Beilstein:
1738898
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
8.3 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 115 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
21-23 °C
密度
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
petroleum
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI 密鑰
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
十七烷属于石油烃的正构烷烃类。
應用
十七烷可作为分析参考标准品用于以下物质中的十七烷测定:
  • 二维气相色谱(GC x GC)偶联配备了电子碰撞(EI)电离的飞行时间质谱仪(TOFMS)用于博卡尤瓦残留物的生物油。
  • 顶空固相微萃取(HS-SPME)结合GC-MS用于蓝藻培养基。
  • 超声萃取和硅胶色谱柱纯化结合后续偶联到火焰离子化检测器(FID)的GC以及在选定离子监测(SIM)检测模式下运行的GC-MS分析用于土壤样品。
  • GC-MS用于三叶乌蔹莓的茎乙醇提取物。
  • SPME-GC结合同位素比质谱(IRMS)用于原油。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
300.2 °F - closed cup
閃點(°C)
149 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Determination of n-alkanes contamination in soil samples by micro gas chromatography functionalized by multi-walled carbon nanotubes.
Li Y, et al.
Chemosphere, 158, 154-162 (2016)
Efficacy of head space solid-phase microextraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry method for determination of the trace extracellular hydrocarbons of cyanobacteria.
Guan W, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1029, 113-120 (2016)
Characterization of bio-oils obtained from pyrolysis of bocaiuva residues.
Cardoso CAL, et al.
Renewable Energy, 91, 21-31 (2016)
Development of new method for D/H ratio measurements for volatile hydrocarbons of crude oils using solid phase micro-extraction (SPME) coupled to gas chromatography isotope ratio mass spectrometry (GC-IRMS).
Li Z, et al.
Marine and Petroleum Geology, 89(6), 232-241 (2018)
Chromatographic and spectrophotometric analysis of bioactive compounds from Cayratia trifolia (L.) stem.
Sowmya S, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 8(6), 57-64 (2016)