重要文件
51535
Supelco
二十一烷酸甲酯
analytical standard
同義詞:
二十一酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)19COOCH3
CAS號碼:
分子量::
340.58
Beilstein:
1792879
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
48-50 °C
格式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
InChI 密鑰
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
二十二碳六烯酸甲酯可以用作内标,使用气相色谱分析法 (GC) 定量测定脂肪酸及其异构体组成。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Weselake.JR
Teaching Innovations in Lipid Science (2007)
條款
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis