化驗
99%
形狀
powder
技術
titration: suitable
mp
275 °C (dec.) (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES 字串
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
乙基紫精二碘化物可用作电解液,用于循环伏安法研究氧化还原靶向反应的动力学过程。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3