Key Documents
46122
Supelco
乙二胺四乙酸铜二铵 溶液
volumetric, 0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
同義詞:
EDTA 铜铵, EDTA-铜铵络合物 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20CuN4O8
CAS號碼:
分子量::
387.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
形狀
solid
品質
volumetric
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2H3N/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;2*1H3/q;+2;;/p-2
InChI 密鑰
QWQCKWBAUUOYMU-UHFFFAOYSA-L
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
應用
通过铜选择性电极 (Cu-ISE) 进行络合滴定
注意
无沉淀
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)