化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI 密鑰
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
211.1 °F - closed cup
閃點(°C)
99.5 °C - closed cup