重要文件
41260
Supelco
Bis(4-methylpentyl)phthalate
analytical standard
同義詞:
Phthalic acid bis(4-methylpentyl) ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H30O4
CAS號碼:
分子量::
334.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.484-1.488
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(OCCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCCC(C)C)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-15(2)9-7-13-23-19(21)17-11-5-6-12-18(17)20(22)24-14-8-10-16(3)4/h5-6,11-12,15-16H,7-10,13-14H2,1-4H3
InChI 密鑰
ALEROMXYYSQFLX-UHFFFAOYSA-N
相關類別
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)