重要文件
376434
Sigma-Aldrich
1,4-二甲基碘化吡啶
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H10IN
CAS號碼:
分子量::
235.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
99%
mp
151-154 °C (lit.)
溶解度
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[I-].Cc1cc[n+](C)cc1
InChI
1S/C7H10N.HI/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
YOBTXORLVXZWSR-UHFFFAOYSA-M
一般說明
1,4-二甲基碘化吡啶是由 4-甲基吡啶和碘甲烷在 2-丙醇中的混合物合成的有机盐。
應用
1,4-二甲基碘化吡啶已用于合成双光子比例荧光探针(DNEPI),以进行活细胞线粒体半胱氨酸(Cys)成像。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)