重要文件
36991
Supelco
16 种多环芳香烃 溶液
analytical standard, in cyclohexane
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
描述
suitable for EPA Method 610
品質
in cyclohexane
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
相關類別
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
成分
每种 10ng/μl:苊、苊烯、蒽、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[ghi]苝、苯并[a]芘、屈、二苯并[a,h]蒽、荧蒽、芴、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、菲和芘
訊號詞
Danger
閃點(°F)
-0.4 °F
閃點(°C)
-18 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 3
1 of 3