蒸汽密度
8.7 (vs air)
蒸汽壓力
5 mmHg ( 20 °C)
品質
amylene stabilized
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
密度
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
SMILES 字串
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
閃點(°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
條款
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis