重要文件
36106
Supelco
D-α-羟基戊二酸-13C5 二钠盐
analytical standard
同義詞:
2-羟基戊二酸-13C5, (R)-2-羟基戊二酸-13C5 二钠盐, (R)-2-羟基戊二酸二钠-13C5
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C5H6Na2O5
CAS號碼:
分子量::
197.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NB.21
等級
analytical standard
品質等級
同位素純度
≥98.0%
化驗
≥98.0% (GC)
光學活性
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
形式
neat
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
InChI 密鑰
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)