重要文件
34861-M
Sigma-Aldrich
2-丁酮
suitable for HPLC, ≥99.7%
同義詞:
MEK, 乙基甲基酮, 甲基乙基酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5COCH3
CAS號碼:
分子量::
72.11
Beilstein:
741880
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.07
蒸汽密度
2.49 (vs air)
蒸汽壓力
71 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.7%
形狀
liquid
自燃溫度
960 °F
expl. lim.
10.1 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
蒸發殘留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 335 nm Amax: ≤0.3
λ: 340 nm Amax: ≤0.1
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
SMILES 字串
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
30.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-1 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)