濃度
10 μg/mL in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
InChI 密鑰
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
閃點(°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
客戶也查看了
條款
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2