Key Documents
33563
Supelco
4-tert-Octylphenol-monoethoxylate-ring-13C6 溶液
10 μg/mL in acetone, analytical standard
同義詞:
2-[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]乙醇-13C6, 4-叔-OP1EO-13C6
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6C10H26O2
CAS號碼:
分子量::
256.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
single component solution
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCO)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
InChI 密鑰
JYCQQPHGFMYQCF-FQPQTBQFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Certan Vial
應用
4-tert-Octylphenol-monoethoxylate-ring-13C6 solution is an analytical standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2