蒸汽密度
13.2 (vs air)
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
143-144 °C (lit.)
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]12O[C@]1([H])C3CC2[C@]4([H])[C@@]3([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]4(Cl)C5(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)11(16)5-3-1-2(6-7(3)19-6)4(5)10(8,15)12(11,17)18/h2-7H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-,7+,10+,11-
InChI 密鑰
DFBKLUNHFCTMDC-PICURKEMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
推薦產品
法律資訊
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
客戶也查看了
條款
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5