重要文件
33347
Supelco
AOZ
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
3-氨基-2-恶唑烷酮, NSC 111187, NSC 196570, NSC 38250
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H6N2O2
CAS號碼:
分子量::
102.09
Beilstein:
109430
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
63-69 °C
適合性
passes test for identity
應用
clinical testing
形式
neat
SMILES 字串
NN1CCOC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2
InChI 密鑰
KYCJNIUHWNJNCT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
AOZ,即3-氨基-2-噁唑烷酮,是人造硝基呋喃兽用抗生素―呋喃唑酮的代谢产物。
應用
. 分析标准品的用途:
  • 通过在金电极上固定单克隆抗体,开发电化学阻抗免疫传感器, 测定6种食品样品中的AOZ。
  • 多残留 分析120种鱼类样品中的4种硝基呋喃代谢物残留, 采用超高效液相色谱(UHPLC)-串联质谱法
  • 检测 4种动物来源组织样品中的AOZ, 采用胶体金免疫层析试纸条技术
  • LC-MS/MS 分析蜂蜜样本中的硝基呋喃和硝基咪唑代谢物残留, 样本采用改良QuEChERS法进行提取
  • 筛选 虾肌肉样品中的硝基呋喃代谢物残留,采用HPLC- 二极管阵列检测技术。
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Monoclonal antibody-based ELISA for the quantification of nitrofuran metabolite 3-amino-2-oxazolidinone in tissues using a simplified sample preparation
Diblikova I, et al.
Analytica Chimica Acta, 540, 285-292 (2005)
Quan Wang et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(1), 223-233 (2017-11-01)
There is an urgent need for the rapid and simultaneous detection of multiple analytes present in a sample matrix. Here, a multiplex immunochromatographic test (multi-ICT) was developed that successfully allowed for the rapid and simultaneous detection of four major nitrofuran
Jinyan Gong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1146, 122018-122018 (2020-04-26)
This study established a validated analytical method for the first time on the determination of nitrofuran metabolites, including semicarbazide (SEM), 1-aminohydantoin (AHD), 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) and 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolinone (AMOZ) in gelatin Chinese medicine. A C18 column with the mobile phase consisting of
Pierre Guichard et al.
Food chemistry, 342, 128389-128389 (2020-12-04)
LC-MS/MS method for confirmation of nitrofuran metabolites in meat and aquaculture products, including the nifursol metabolite (DNSH), was developed. The nitrofuran metabolites investigated were as follows: 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ), 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ), 1-aminohydantoine (AHD), semicarbazide (SEM) and 3,5-dinitrosalicylic acid hydrazide (DNSH). The
A rapid derivatization method for analyzing nitrofuran metabolites in fish using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Siyang Wu et al.
Food chemistry, 310, 125814-125814 (2019-11-23)