About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6F3N3O
CAS號碼:
分子量::
229.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推薦產品
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N
InChI
1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氟啶虫酰胺(IKI220;N-氰甲基-4-三氟甲基烟酰胺)是吡啶甲酰胺化合物。它是一种新型的内吸性杀虫剂,对粉虱、蚜虫和缨翅目害虫等半翅目害虫具有选择性活性。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
Flonicamid, a novel insecticide with a rapid inhibitory effect on aphid feeding.
Morita, Masayuki, et al.
Pest Management Science, 63 (10), 969-973 (2007)