Key Documents
32485
Supelco
螺虫乙酯代谢产物 BYI08330-顺式-酮基-羟基
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
顺式-3-(2,5-二甲基苯基)-3-羟基-8-甲氧基-1-氮杂[4.5]癸烷-2,4-二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H23NO4
CAS號碼:
分子量::
317.38
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(O)(C2=O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H23NO4/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)18(22)15(20)17(19-16(18)21)8-6-13(23-3)7-9-17/h4-5,10,13,22H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,17+,18?
InChI 密鑰
XOVCVOLJZHNHLA-GESSKKQQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)