重要文件
32388
Supelco
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) (+)-tartrate salt
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) hemi-(+)-tartrate salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30D14H36N2O6 · C4H6O6
CAS號碼:
分子量::
698.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC2=CC=C(CCOC)C=C2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1/i2*1D3,2D3,12D;
InChI 密鑰
YGULWPYYGQCFMP-UGWAQTNBSA-N
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)