等級
purum
品質等級
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
powder or crystals
藥物控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
儲存條件
(Tightly closed. Dry.)
技術
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
activity assay: suitable
顏色
colorless
pH值
9.0-10.5
mp
>287.1 °C (> 548.8 °F)
溶解度
water: soluble 103.1 g/L at 20 °C (68 °F)
密度
1.418 g/cm3 at 20 °C ( 68 °F)
適合性
suitable for microbiology
suitable for molecular biology
應用
cell analysis
SMILES 字串
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
特點和優勢
- Suitable for electrophoresis and enzymatic assays
- High purity product for research applications
- Component of Michaeli′s buffer
警告
其他說明
免責聲明
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves