全部照片(3)
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H26N2O2
CAS號碼:
分子量::
350.45
顏色索引編號:
61554
Beilstein:
2398560
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
推薦產品
形狀
powder or crystals
品質等級
成份
Dye content, 98%
技術
microbe id | staining: suitable
mp
120-122 °C (lit.)
溶解度
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
&epsilon ;(消光係數)
≥16000 at 648-652 nm in chloroform at 0.01 g/L
λmax
≥13000 at 600-604 nm in chloroform at 0.01 g/L (2nd)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCNc1ccc(NCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-5-13-23-17-11-12-18(24-14-6-4-2)20-19(17)21(25)15-9-7-8-10-16(15)22(20)26/h7-12,23-24H,3-6,13-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
苏丹蓝 II,也被称为溶剂蓝 35 或油蓝 35,是一种合成染料,具有功能偶氮基团和芳香环。它是从蒽醌中提取的。
應用
苏丹蓝 II 用作醇、酯、烃衍生物、油、脂肪和蜡的染色染料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
Spectrophotometric determination of Sudan Blue II in environmental samples after dispersive liquid-liquid microextraction
Unsal Y E
Quimica nova, 37 (2014)