重要文件
30366
Supelco
燕麦蒽酰胺 A
analytical standard
同義詞:
5-羟基-2-{[(2E)-3-(4-羟基苯基)-1-氧代-2-丙烯基]氨基}苯甲酸, N-(4′-羟基-(E)-肉桂酰基)-5-羟基邻氨基苯甲酸, 燕麦蒽酰胺 Bp
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H13NO5
CAS號碼:
分子量::
299.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C16H13NO5/c18-11-4-1-10(2-5-11)3-8-15(20)17-14-7-6-12(19)9-13(14)16(21)22/h1-9,18-19H,(H,17,20)(H,21,22)/b8-3+
InChI 密鑰
QGUMNWHANDITDB-FPYGCLRLSA-N
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mónika Varga et al.
Food chemistry, 268, 153-161 (2018-08-02)
Phenolic composition and antioxidant capacity of 20 oat genotypes differing in hull color were investigated. Phenolic aldehydes, phenolic acids, avenanthramides and mono-, and diglycerides were identified in the soluble phenolic fraction of the genotypes. The bound phenolic fraction proved to
Oswaldo Hernandez-Hernandez et al.
Food chemistry, 343, 128408-128408 (2020-11-08)
From a mutagenized oat population, produced by ethyl methanesulfonate mutagenesis, hulled grains from 17 lines with elevated avenanthramide (AVN) content were selected and their AVN structures, concentrations and antioxidant potentials were determined by HPLC-MS2 and HPLC equipped with an on-line