Key Documents
27150
Sigma-Aldrich
铬变酸 二钠盐 二水合物
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti, ≥98.0%
同義詞:
1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸 二钠盐, 4,5-二羟基萘-2,7-二磺酸 二钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
CAS號碼:
分子量::
400.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
powder
品質
for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
8-10% water
顏色
off-white
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
变色酸二钠盐二水合物是一种广泛用于分析化学中荧光测定的有用分析试剂。
應用
变色酸二钠盐二水合物在以下研究中可用作显色试剂:      
  • 各种药物制剂中安乃近的定量分析。   
  • 通过荧光分析法快速,高灵敏测定铍。
取代透過
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chromotropic acid as fluorogenic reagent. I. Fluorimetric determination of beryllium.
Pal BK and Baksi K.
Microchimica Acta, 108(3-6), 275-283 (1992)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)