重要文件
24579
Hamilton® Gastight® 注射器,粘合针头
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
23s-26s ga (cone tip)
特點
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80079
針長
43 mm (1.71 in.)
容積
10 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Hamilton 的 Gastight® 注射器用于气体或液体进样。此注射器带有玻璃针筒和 PTFE 头活塞密封垫,可以有效防止渗漏。密封垫可以有效排出注射器内的样品。
Gastight 注射器有备用活塞组件可供选择。
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)