重要文件
20781
Hamilton® 注射器,1700 系列,可拆卸针头
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
材料
clear glass body
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22s ga (bevel tip)
特點
needle type RN (removable needle)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80230
針長
51 mm (2 in.)
容積
25 μL
相容性
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)