重要文件
20738
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
同義詞:
Hamilton® 注射器 725N 250μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
材料
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22s ga (bevel tip)
特點
needle type N (cemented needle)
point style 2
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80700
針長
51 mm (2 in.)
容積
250 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)