重要文件
19847
Supelco
多效唑-d4
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
(2RS,3RS)-1-(4-氯苯基-d4)-4,4-二甲基-2-(1H-1,2,4-三唑-1-基)戊-3-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15D4H16ClN3O
分子量::
297.82
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
形式
neat
一般說明
多效唑-(苯基-d4)是三唑类杀菌剂多效唑的同位素标记类似物,其中C-2、C-3、C-5和C-6苯基质子被氘取代。
應用
同位素标记的化合物被越来越多地用于同位素稀释质谱法(IDMS)进行农药的定量分析。采用这种技术的主要优点在于同位素标记的化合物与未标记的类似物具有几乎相同的物理特性,因此在后处理和样品制备过程中表现出相同的行为。这有助于克服普通LC-MS / GC-MS分析中通常会遇到的可能导致结果偏差的基质效应问题。通过在处理前向样品中添加同位素标记的类似物,可以确定并补偿导致基质效应的分析物损失。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R Gopi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 60(2), 180-186 (2007-07-24)
The application of triazole fungicides is a common practice in the cultivation of carrot (Daucus carota L.) plants. It is there for seems important to test the changes that are occurring in this food crop under triazoles, the non-traditional plant
Kun Wu et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6478) (2020-02-08)
Because environmentally degrading inorganic fertilizer use underlies current worldwide cereal yields, future agricultural sustainability demands enhanced nitrogen use efficiency. We found that genome-wide promotion of histone H3 lysine 27 trimethylation (H3K27me3) enables nitrogen-induced stimulation of rice tillering: APETALA2-domain transcription factor