重要文件
19023
Supelco
N-乙酰神经氨酸
analytical standard
同義詞:
N-乙酰-β-神经氨酸, N-乙酰-D-神经氨酸, N-乙酰神经氨酸, 醋纽拉酸, N-乙酰甘露糖胺丙酮酸, NAN, NANA, 唾液酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H19NO9
CAS號碼:
分子量::
309.27
Beilstein:
1716283
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分析物化學類別
oligosaccharides
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI 密鑰
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
唾液酸和神经氨酸通常都被宽泛地称为神经氨酸轭合物。研究发现,N-乙酰神经氨酸通常都是细胞表面糖蛋白的末端糖。细胞表面糖蛋白在细胞识别、细胞相互作用和细胞粘附方面都起到重要作用。膜糖蛋白也在肿瘤生长和转移中起重要作用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Molecularly imprinted polymers coated on the surface of metal--organic frameworks combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the detection of free N-acetylneuraminic acid in serum of pneumoconiosis patients
Lin R, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 181, 107821-107821 (2022)