Key Documents
17147
Millipore
氯硝胺孟加拉红琼脂(基础)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
同義詞:
DRBC 琼脂(基础)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 21527-1:2008
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 15 g/L
dextrose, 10 g/L
dichloran, 0.002 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
monopotassium phosphate, 1 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
rose bengal, 0.025 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
最終pH值
5.6±0.2 (25 °C)
應用
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
應用
用于在食物腐败中扮演重要角色的真菌-酵母和霉菌的分离与计数。
準備報告
将15.75 g悬浮于500 ml蒸馏水中。加热至沸腾以完全溶解培养基。在121°C加热15分钟进行高压灭菌。冷却至50°C,无菌条件下添加1瓶氯霉素选择性补充剂的无菌重组内含物(货号 29231)。充分混合并倒入无菌培养皿中。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)