重要文件
16166
Sigma-Aldrich
SODOSIL RM 01
alkaline cleaner
登入查看組織和合約定價
About This Item
UBA號碼:
08050024
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
品質等級
pH值
12-14 (20 °C, direct)
密度
1.12-1.18 g/mL at 20 °C
應用
SODOSIL was used as detergent in rinsing of epoxy coated surfaces.
重構
对于普通污染,以 10-20% 浓度使用可达到最佳清洁效果。清洁时间为 2-24h,具体取决于污染程度和洗涤温度。超声波的作用和提高温度一样,可大大加快清洗操作。清洁溶液可用自来水制备。采用软化水可达到更佳的洗涤效果。
法律資訊
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
G Aspenes et al.
Journal of colloid and interface science, 343(2), 529-536 (2009-12-29)
The mechanisms by which hydrates deposit in a petroleum production line are related to pipeline surface properties, fluid composition and properties, and water cut. In this work, adhesion forces between cyclopentane hydrates and solid surfaces were investigated as a function