重要文件
15209
Supelco
N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷)
for GC derivatization, LiChropur, contains 10% TMCS, 98% (excluding TMCS)
同義詞:
BSTFA + TMCS
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
257.40
Beilstein:
2050024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質等級
化驗
≥97.5% (excluding TMCS, GC)
98% (excluding TMCS)
形狀
liquid
品質
LiChropur
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
技術
gas chromatography (GC): suitable
雜質
9.0-11.0% TMCS
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.97 g/mL (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI 密鑰
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
双(三甲基硅基)三氟乙酰胺和三甲基氯硅烷在气相色谱 (GC) 和质谱 (MS) 分析中得到了应用。也可用于 高效液相色谱-电化学检测法测定 8-氧代脱氧鸟苷和?8-氧-鸟嘌呤。
應用
  • 商业大麻二酚油产品摄入后人血浆和尿液中(9)-四氢大麻酚、11-去甲羧基-Δ(9)-四氢大麻酚和大麻二酚的测定。: 该研究采用N,O-双(三甲基硅基)三氟乙酰胺与三甲基氯硅烷进行衍生化,从而提高生物样品中大麻素检测的灵敏度和准确性。该方法对法医毒理学和临床研究至关重要,为大麻素分析提供了可靠的数据(Papoutsis et al., 2024)。
  • 脂质降解对开火后枪支弹夹指纹质量的影响。: 该研究采用N,O-双(三甲基硅基)三氟乙酰胺和三甲基氯硅烷,研究了脂质降解及其对枪支弹夹指纹质量(fingerprint quality )的影响。这些发现对法医学至关重要,特别是可以改进保存和分析指纹证据的方法(Goulart et al., 2023)。
  • 令人关注的新污染物:硅烷化操作程序、甲硅烷基衍生物稳定性评估以及相关测量不确定度: 该论文评估了N,O-双(三甲基硅基)三氟乙酰胺和三甲基氯硅烷在用于环境分析的硅烷化操作中的使用。该研究评估了甲硅烷基衍生物的稳定性和测量不确定度,两者对于环境污染物的准确监测至关重要((Ljoncheva et al., 2023)。
  • 气相色谱-质谱联用(GC-MS)法筛查有机酸尿。: 该研究利用N,O-双(三甲基硅基)三氟乙酰胺和三甲基氯硅烷在衍生化过程中筛查有机酸尿。该方法对临床诊断很重要,为检测代谢障碍的诊断提供了一种可靠方法(Scott et al., 2022)。
  • 一种通过连续固相萃取-气相色谱-质谱法测定地表水和废水中天然和合成激素的灵敏、稳健的方法。: 该研究提出了一种使用N,O-双(三甲基硅基)三氟乙酰胺和三甲基氯硅烷检测环境样品中激素的方法。这种稳健的方法对于水质监测和内分泌干扰化合的物检测至关重要(Chafi and Ballesteros, 2022)。
其他說明
甲硅烷基团的位置尚未明确确定。表示为 N,NN,O 两种。
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
15.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Metabolism of arachidonate through NADPH-dependent oxygenase of renal cortex.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 78 (12), 7375-7378 (1981)
DNA oxidation matters: the HPLC-electrochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine and 8-oxo-guanine.
Helbock H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95 (1), 288-293 (1998)
Hidenori Matsukami et al.
The Science of the total environment, 493, 672-681 (2014-07-06)
Chlorinated and non-halogenated organophosphorus flame retardants (OPFRs) including tris(2-chloroisopropyl) phosphate (TCIPP), diethylene glycol bis(di(2-chloroisopropyl) phosphate) (DEG-BDCIPP), triphenyl phosphate (TPHP), and bisphenol A bis(diphenyl phosphate) (BPA-BDPP) have been used increasingly as alternatives to polybrominated diphenyl ethers and other brominated flame retardants.
Laura Degani et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(6), 1695-1704 (2015-01-19)
The possibility of successfully applying a common GC-MS procedure for identification in one step of all types of dyes from plants of unknown origin and from historical objects is particularly attractive due to the high separation efficiency of the capillary
Minghua Nie et al.
The Science of the total environment, 487, 785-791 (2013-12-25)
The occurrence and multi-phase distribution of six environmental estrogen compounds were investigated in a drinking water reservoir area by analyzing estrogens in suspended particulate matter (SPM), filtrate (conventional dissolved phase, <1 μm), permeate (truly soluble phase, <1 kDa) and retentate
文章
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs