重要文件
09682
Sigma-Aldrich
puriss., anhydrous, ≥99.95%
同義詞:
Ammonia gas
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH3
CAS號碼:
分子量::
17.03
Beilstein:
3587154
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
0.6 (vs air)
蒸汽壓力
8.75 atm ( 21 °C)
等級
puriss.
化驗
≥99.95%
自燃溫度
1203 °F
expl. lim.
25 %
雜質
≤0.01% water
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
SMILES 字串
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI 密鑰
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
氨气是合成各种含氮无机化合物和有机中间体的一种常用试剂或反应物。它可直接用于气相反应或鼓泡通过反应混合物。
  • 氨可以用于从醇直接合成伯胺。
  • 在氨气存在下通过蒸汽沉积而合成N掺杂的石墨烯已被报道。
包裝
罐装,净重约 1kg
其他說明
销售限制可能适用
推薦產品
建议使用 DIN 477 - Nr. 6
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Selective synthesis of primary amines directly from alcohols and ammonia.
Gunanathan C and Milstein D
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(45), 8661-8664 (2008)
Ammonia.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2006)
Synthesis of N-doped graphene by chemical vapor deposition and its electrical properties.
Wei D, et al.
Nano Letters, 9(5), 1752-1758 (2009)
Liangti Qu et al.
ACS nano, 4(3), 1321-1326 (2010-02-17)
Nitrogen-doped graphene (N-graphene) was synthesized by chemical vapor deposition of methane in the presence of ammonia. The resultant N-graphene was demonstrated to act as a metal-free electrode with a much better electrocatalytic activity, long-term operation stability, and tolerance to crossover
Patrick M Erwin et al.
The ISME journal, 8(3), 575-588 (2013-10-25)
Ascidians are ecologically important components of marine ecosystems yet the ascidian microbiota remains largely unexplored beyond a few model species. We used 16S rRNA gene tag pyrosequencing to provide a comprehensive characterization of microbial symbionts in the tunic of 42