Key Documents
08571
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-甲基哌嗪
≥99.0% (GC)
同義詞:
(R)-3-甲基-哌嗪羧酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20N2O2
CAS號碼:
分子量::
200.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
光學活性
[α]/D +16±2°, c = 1 in dioxane
SMILES 字串
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
223.0 °F - closed cup
閃點(°C)
106.1 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)