重要文件
08086
Millipore
硝酸盐试剂片
suitable for microbiology
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
microbiology
儲存溫度
2-8°C
一般說明
硝酸盐试剂片用于检测生物体还原硝酸盐的能力。该试验涉及硝酸盐还原酶的检测,在存在合适的电子供体时,硝酸盐还原酶使硝酸盐还原为亚硝酸盐,然后用相应的比色试剂检测。
包裝
浸渍了硝酸盐试剂的无菌滤纸片(50 片,直径 6mm)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)