化驗
≥98% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
InChI 密鑰
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
从山竹( 山竹 )中分离得到的黄酮类衍生物。抗氧化和抗炎。
从山竹( 山竹 )中分离得到的黄酮类衍生物。抗氧化和抗炎。研究表明,α-山竹素通过线粒体途径诱导细胞凋亡,减少细胞增殖,抑制肿瘤的发生。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2