Key Documents
07379
Supelco
氨基二茂铁
for HPLC derivatization, ≥98.0% (T)
同義詞:
eta 5-(1-氨基环戊二烯基)(环戊二烯基)铁 (II), Fc-NH 2, 二茂铁胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H11FeN
CAS號碼:
分子量::
201.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for HPLC derivatization
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
98.0-102.0% (NT)
技術
HPLC: suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N[C]1[C][C][C][C]1.[C]2[C][C][C][C]2.[Fe]
InChI
1S/C5H6N.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,6H2;1-5H;
InChI 密鑰
JETZZOFQXXBFDQ-UHFFFAOYSA-N
相關類別
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1