Key Documents
06949
Supelco
电导率标准品
conductivity 1000 μS/cm at 25 °C
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≤2.5% KCl (T)
傅導性
990.0-1010.0 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
single component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于电导率仪校准的分析标准品
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,Kidney
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)