等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
food and beverages
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI 密鑰
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務