等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore™
品質
function tested
&lambda ;
in chloroform
紫外吸收
λ: 307-317 nm Amax
SMILES 字串
CC(C)(C)C1=C(O[Co]23O4)C(C=[N]2C5=C([N]3=CC6=C4C(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C6)C=CC=C5)=CC(C(C)(C)C)=C1
一般說明
基于亚硝酸根离子载体VI的离子选择性电极(ISE)用于检测亚硝酸根阴离子。
應用
请访问我们的传感器应用门户网站,了解更多信息。
亚硝酸盐离子载体VI已用于基于离子载体的ISE中,以通过电位传感检测亚硝酸盐阴离子。
亚硝酸盐离子载体VI已用于基于离子载体的ISE中,以通过电位传感检测亚硝酸盐阴离子。
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
客戶也查看了
Local Acidification of Membrane Surfaces for Potentiometric Sensing of Anions in Environmental Samples.
ACS sensors, 1(1), 48-54 (2015)
Nitrite-Selective Electrode Based On Cobalt(II) tert-Butyl-Salophen Ionophore.
Electroanalysis, 26, 473-480 (2014)